5-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Amino-6-(trifluoromethyl)pyridine, 2-(Trifluoromethyl)pyridin-5-amine, 2-(Trifluoromethyl)-5-pyridylamine
PC4776-10G PC4776-1G PC4776-5G PC4776-25G
APOSPC4776-10GEA 89.3 EUR
APOSPC4776-10G APOSPC4776-1G APOSPC4776-5G APOSPC4776-25G
5-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine 98%
5-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₅F₃N₂
Smeltpunt: 39…45 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01862656
CAS nummer: 106877-33-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III