Bis(1H,1H-perfluorobutyl)fumarate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC4782-25G PC4782-5G PC4782-1G
APOSPC4782-25GEA 733 EUR
APOSPC4782-25G APOSPC4782-5G APOSPC4782-1G
Bis(1H,1H-perfluorobutyl)fumarate 97%
Bis(1H,1H-perfluorobutyl)fumarate
Formule: C₁₂H₆F₁₄O₄
MW: 480.16 g/mol
Smeltpunt: 40…42 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00337741
CAS nummer: 24120-17-0