2-(Difluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4809-1G PC4809-5G PC4809-10G
APOSPC4809-1GEA 22 EUR
APOSPC4809-1G APOSPC4809-5G APOSPC4809-10G
2-(Difluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
2-(Difluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₇F₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236240
CAS nummer: 41429-22-5
UN: 3276
ADR: 6.1,III