4,4,4,4',4',4'-Hexafluoro-DL-valine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Amino-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)butyric Acid
PC4810-1G PC4810-250MG
APOSPC4810-1GEA 350 EUR
APOSPC4810-1G APOSPC4810-250MG
4,4,4,4',4',4'-Hexafluoro-DL-valine 97%
4,4,4,4',4',4'-Hexafluoro-DL-valine
Formule: C₅H₅F₆NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014349
CAS nummer: 16063-80-2
EINECS: 240-207-5
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable