2-Nitro-4-(pentafluorosulphanyl)aniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Amino-3-nitrophenylsulphur pentafluoride
PC4815-1G PC4815-250MG
APOSPC4815-1GEA 979 EUR
APOSPC4815-1G APOSPC4815-250MG
2-Nitro-4-(pentafluorosulphanyl)aniline 95%
2-Nitro-4-(pentafluorosulphanyl)aniline
Formule: C₆H₅F₅N₂O₂S
MW: 264.17 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11501034
CAS nummer: 197385-06-1