2'-Trifluoromethoxyacetophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4816-1G PC4816-25G PC4816-5G
APOSPC4816-1GEA 22 EUR
APOSPC4816-1G APOSPC4816-25G APOSPC4816-5G
2'-Trifluoromethoxyacetophenone 98%
2'-Trifluoromethoxyacetophenone
Formule: C₉H₇F₃O₂
Dichtheid: 1,265 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236320
CAS nummer: 220227-93-0