4-Fluoro-3-methoxybenzoic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4823-25G PC4823-5G PC4823-100G
APOSPC4823-25GEA 109 EUR
APOSPC4823-25G APOSPC4823-5G APOSPC4823-100G
4-Fluoro-3-methoxybenzoic acid 96%
4-Fluoro-3-methoxybenzoic acid
Formule: C₈H₇FO₃
Smeltpunt: 206…208 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00272134
CAS nummer: 82846-18-2