2-Bromo-5-fluoroisonicotinic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Bromo-5-fluoro-4-pyridinecarboxylic acid, 2-Bromo-5-fluoropyridine-4-carboxylic acid
PC48293-1G PC48293-5G PC48293-25G
APOSPC48293-1GEA 22 EUR
APOSPC48293-1G APOSPC48293-5G APOSPC48293-25G
2-Bromo-5-fluoroisonicotinic acid 97%
2-Bromo-5-fluoroisonicotinic acid
Formule: C₆H₃BrFNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09261246
CAS nummer: 885588-12-5