2-Amino-5-bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48294-1G PC48294-5G PC48294-25G
APOSPC48294-1GEA 22 EUR
APOSPC48294-1G APOSPC48294-5G APOSPC48294-25G
2-Amino-5-bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
2-Amino-5-bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₄BrF₃N₂
Smeltpunt: 66…75 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09864896
CAS nummer: 944401-56-3