3'-Bromo-2'-fluoroacetophenone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(3-Bromo-2-fluorophenyl)ethanone
PC48297-1G PC48297-5G PC48297-10G
APOSPC48297-1GEA 22 EUR
APOSPC48297-1G APOSPC48297-5G APOSPC48297-10G
3'-Bromo-2'-fluoroacetophenone 97%
3'-Bromo-2'-fluoroacetophenone
Formule: C₈H₆BrFO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09264507
CAS nummer: 161957-61-5