4-Bromo-1-(difluoromethoxy)-2-fluorobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48300-1G PC48300-5G PC48300-25G
APOSPC48300-1GEA 30.8 EUR
APOSPC48300-1G APOSPC48300-5G APOSPC48300-25G
4-Bromo-1-(difluoromethoxy)-2-fluorobenzene
4-Bromo-1-(difluoromethoxy)-2-fluorobenzene
Formule: C₇H₄BrF₃O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11036067
CAS nummer: 147992-27-6