2-Fluoro-4-iodo-5-methylpyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC48305-1G PC48305-25G PC48305-5G
APOSPC48305-1GEA 106 EUR
APOSPC48305-1G APOSPC48305-25G APOSPC48305-5G
2-Fluoro-4-iodo-5-methylpyridine
2-Fluoro-4-iodo-5-methylpyridine
Formule: C₆H₅FIN
Smeltpunt: 40…45 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03095297
CAS nummer: 153034-94-7