5-Chloro-2-fluoro-4-iodopyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC48308-100G PC48308-25G PC48308-5G
APOSPC48308-100GEA 606 EUR
APOSPC48308-100G APOSPC48308-25G APOSPC48308-5G
5-Chloro-2-fluoro-4-iodopyridine 97%
5-Chloro-2-fluoro-4-iodopyridine
Formule: C₅H₂ClFIN
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04112566
CAS nummer: 659731-48-3