2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Chloro-4-trifluoromethylbenzoic acid, 2-Chloro-α,α,α-trifluoro-p-toluic acid
PC48310-25G PC48310-100G PC48310-5G
APOSPC48310-25GEA 90.6 EUR
APOSPC48310-25G APOSPC48310-100G APOSPC48310-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₄ClF₃O₂
Smeltpunt: 114…117 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06208178
CAS nummer: 23228-45-7