3-Trifluoromethoxy-N-(trimethylsiliyl)aniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC48314-1G PC48314-2.5G PC48314-5G PC48314-10G
APOSPC48314-1GEA 238 EUR
APOSPC48314-1G APOSPC48314-2.5G APOSPC48314-5G APOSPC48314-10G
3-Trifluoromethoxy-N-(trimethylsiliyl)aniline
3-Trifluoromethoxy-N-(trimethylsiliyl)aniline
Formule: C₁₀H₁₄F₃NOSi
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14666453
CAS nummer: 561304-47-0