4-(2-Fluoro-1,1'-biphenyl-4-yl)pyrimidin-2-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC48315-1G PC48315-250MG
APOSPC48315-1GEA 403 EUR
APOSPC48315-1G APOSPC48315-250MG
4-(2-Fluoro-1,1'-biphenyl-4-yl)pyrimidin-2-amine
4-(2-Fluoro-1,1'-biphenyl-4-yl)pyrimidin-2-amine
Formule: C₁₆H₁₂FN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18089178
CAS nummer: 1287217-46-2