Methyl-5-fluoro-2-iodobenzoate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48322-1G PC48322-5G PC48322-10G
APOSPC48322-1GEA 22 EUR
APOSPC48322-1G APOSPC48322-5G APOSPC48322-10G
Methyl-5-fluoro-2-iodobenzoate 97%
Methyl-5-fluoro-2-iodobenzoate
Formule: C₈H₆FIO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12965043
CAS nummer: 1202897-48-0