(5-Fluoro-2-iodophenyl)methanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Fluoro-2-iodobenzyl alcohol
PC48326-1G PC48326-250MG PC48326-5G
APOSPC48326-1GEA 74.6 EUR
APOSPC48326-1G APOSPC48326-250MG APOSPC48326-5G
(5-Fluoro-2-iodophenyl)methanol 97%
(5-Fluoro-2-iodophenyl)methanol
Formule: C₇H₆FIO
MW: 252.0248 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12031763
CAS nummer: 877264-43-2