5-Bromo-2-hydroxy-3-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48328-25G PC48328-5G
APOSPC48328-25GEA 246 EUR
APOSPC48328-25G APOSPC48328-5G
5-Bromo-2-hydroxy-3-(trifluoromethyl)pyridine 98%
5-Bromo-2-hydroxy-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₃BrF₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12546486
CAS nummer: 76041-79-7