5-Fluoro-2-methoxy-4-pyrimidinone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48339-100G PC48339-25G PC48339-5G
APOSPC48339-100GEA 58.4 EUR
APOSPC48339-100G APOSPC48339-25G APOSPC48339-5G
5-Fluoro-2-methoxy-4-pyrimidinone
5-Fluoro-2-methoxy-4-pyrimidinone
Formule: C₅H₅FN₂O₂
Smeltpunt: 200 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03265437
CAS nummer: 1480-96-2