2,3-Dibromo-5-fluorobenzotrifluoride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48350-10G PC48350-1G PC48350-5G
APOSPC48350-10GEA 392 EUR
APOSPC48350-10G APOSPC48350-1G APOSPC48350-5G
2,3-Dibromo-5-fluorobenzotrifluoride 97%
2,3-Dibromo-5-fluorobenzotrifluoride
Formule: C₇H₂Br₂F₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09800679
CAS nummer: 1027511-90-5