2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48351-1G PC48351-25G PC48351-5G
APOSPC48351-1GEA 48.3 EUR
APOSPC48351-1G APOSPC48351-25G APOSPC48351-5G
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₉H₇F₃O₃
MW: 220.15 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832311
CAS nummer: 937068-58-1