3'-Fluoro-2'-methoxyacetophenone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48354-1G PC48354-250MG PC48354-5G
APOSPC48354-1GEA 70.1 EUR
APOSPC48354-1G APOSPC48354-250MG APOSPC48354-5G
3'-Fluoro-2'-methoxyacetophenone 97%
3'-Fluoro-2'-methoxyacetophenone
Formule: C₉H₉FO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12545933
CAS nummer: 295779-86-1