2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC48356-1G PC48356-5G PC48356-25G PC48356-100G
APOSPC48356-1GEA 64.3 EUR
APOSPC48356-1G APOSPC48356-5G APOSPC48356-25G APOSPC48356-100G
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₉H₆F₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832310
CAS nummer: 1017778-62-9
UN: 3276
ADR: 6.1 III