2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyrazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC48361-10G PC48361-1G PC48361-5G
APOSPC48361-10GEA 1080 EUR
APOSPC48361-10G APOSPC48361-1G APOSPC48361-5G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyrazine
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyrazine
Formule: C₅H₂ClF₃N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13189477
CAS nummer: 61655-69-4
UN: 3267
ADR: 8,III