2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrazine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC48362-1G PC48362-5G
APOSPC48362-1GEA 96.4 EUR
APOSPC48362-1G APOSPC48362-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrazine 97%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrazine
Formule: C₅H₂ClF₃N₂
Kookpunt: 85 °C/112mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13189478
CAS nummer: 799557-87-2
UN: 3267
ADR: 8,III