2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48364-100G PC48364-25G
APOSPC48364-100GEA 325 EUR
APOSPC48364-100G APOSPC48364-25G
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₄BrF₃O₂
MW: 269.0154 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06208253
CAS nummer: 1483-56-3