1-(Bromomethyl)-2,3,5,6-tetrafluoro-4-methylbenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC4837-1G PC4837-25G PC4837-5G
APOSPC4837-1GEA 184 EUR
APOSPC4837-1G APOSPC4837-25G APOSPC4837-5G
1-(Bromomethyl)-2,3,5,6-tetrafluoro-4-methylbenzene
1-(Bromomethyl)-2,3,5,6-tetrafluoro-4-methylbenzene
Formule: C₈H₅BrF₄
Kookpunt: 49 °C/0,4mmHg
Smeltpunt: 38…43 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03001155
CAS nummer: 92814-00-1
UN: 3261
ADR: 8,II