α,α,α-Trifluoro-m-cresol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC4840-25G PC4840-100G PC4840-500G
APOSPC4840-25GEA 22 EUR
APOSPC4840-25G APOSPC4840-100G APOSPC4840-500G
α,α,α-Trifluoro-m-cresol 98%
α,α,α-Trifluoro-m-cresol
Formule: C₇H₅F₃O
Kookpunt: 178 °C
Smeltpunt: –2 °C
Dichtheid: 1,333 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 73 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002299
CAS nummer: 98-17-9
EINECS: 202-645-5
UN: 2927
ADR: 6.1+8,II
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable