3'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(3-Bromophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
PC48406-1G PC48406-25G PC48406-5G
APOSPC48406-1GEA 30.8 EUR
APOSPC48406-1G APOSPC48406-25G APOSPC48406-5G
3'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone 97%
3'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formule: C₈H₄BrF₃O
Kookpunt: 78 °C/15mmHg
Dichtheid: 1,637 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00511232
CAS nummer: 655-26-5