4-Bromo-2-chloro-1-(trifluoromethoxy)benzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48424-10G PC48424-1G PC48424-5G
APOSPC48424-10GEA 39.5 EUR
APOSPC48424-10G APOSPC48424-1G APOSPC48424-5G
4-Bromo-2-chloro-1-(trifluoromethoxy)benzene 97%
4-Bromo-2-chloro-1-(trifluoromethoxy)benzene
Formule: C₇H₃BrClF₃O
MW: 275.4503 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10699114
CAS nummer: 158579-80-7