3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48427-1G PC48427-5G
APOSPC48427-1GEA 220 EUR
APOSPC48427-1G APOSPC48427-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formule: C₈H₃BrF₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13195683
CAS nummer: 191602-89-8