2-(Difluoromethyl)benzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48438-1G PC48438-250MG PC48438-5G
APOSPC48438-1GEA 191 EUR
APOSPC48438-1G APOSPC48438-250MG APOSPC48438-5G
2-(Difluoromethyl)benzaldehyde 95%
2-(Difluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₆F₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16875639
CAS nummer: 1018678-50-6