4-Bromo-2-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48440-1G PC48440-5G
APOSPC48440-1GEA 52.6 EUR
APOSPC48440-1G APOSPC48440-5G
4-Bromo-2-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline
4-Bromo-2-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₄BrF₃N₂O₂
Smeltpunt: 80…82 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09835318
CAS nummer: 157026-18-1