1-Bromo-3,5-difluoro-2-nitrobenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48460-5G PC48460-100G PC48460-25G
APOSPC48460-5GEA 23.4 EUR
APOSPC48460-5G APOSPC48460-100G APOSPC48460-25G
1-Bromo-3,5-difluoro-2-nitrobenzene 98%
1-Bromo-3,5-difluoro-2-nitrobenzene
Formule: C₆H₂BrF₂NO₂
Smeltpunt: 51…53 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04112501
CAS nummer: 884494-38-6