Perfluoroheptane (mixture of isomers) 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48475-100G PC48475-25G PC48475-5G
APOSPC48475-100GEA 236 EUR
APOSPC48475-100G APOSPC48475-25G APOSPC48475-5G
Perfluoroheptane (mixture of isomers) 98%
Perfluoroheptane (mixture of isomers)
Formule: C₇F₁₆
Kookpunt: 80…82 °C
Dichtheid: 1,72 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040339
CAS nummer: 335-57-9