2-Bromo-1-iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48517-25G PC48517-5G
APOSPC48517-25GEA 27.8 EUR
APOSPC48517-25G APOSPC48517-5G
2-Bromo-1-iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene
2-Bromo-1-iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formule: C₇H₃BrF₃IO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07369009
CAS nummer: 883546-30-3