3-Bromo-4-iodobenzotrifluoride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48522-1G PC48522-25G PC48522-5G
APOSPC48522-1GEA 22 EUR
APOSPC48522-1G APOSPC48522-25G APOSPC48522-5G
3-Bromo-4-iodobenzotrifluoride
3-Bromo-4-iodobenzotrifluoride
Formule: C₇H₃BrF₃I
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08543938
CAS nummer: 481075-58-5