3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48524-1G PC48524-25G PC48524-5G
APOSPC48524-1GEA 22 EUR
APOSPC48524-1G APOSPC48524-25G APOSPC48524-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₄BrF₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13185386
CAS nummer: 581813-17-4