3-Chloro-2,4,5-trifluorobenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4854-25G PC4854-5G
APOSPC4854-25GEA 110 EUR
APOSPC4854-25G APOSPC4854-5G
3-Chloro-2,4,5-trifluorobenzoic acid
3-Chloro-2,4,5-trifluorobenzoic acid
Formule: C₇H₂ClF₃O₂
Smeltpunt: 112…116 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00153101
CAS nummer: 101513-77-3