2-(Methylsulphanyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4857-1G PC4857-5G PC4857-25G
APOSPC4857-1GEA 22 EUR
APOSPC4857-1G APOSPC4857-5G APOSPC4857-25G
2-(Methylsulphanyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol 97%
2-(Methylsulphanyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
Formule: C₆H₅F₃N₂OS
Smeltpunt: 176…180 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00153191
CAS nummer: 16097-62-4
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable