1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-ol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3(2H)-one
PC4858-25G PC4858-5G
APOSPC4858-25GEA 596 EUR
APOSPC4858-25G APOSPC4858-5G
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-ol 97%
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-ol
Formule: C₅H₅F₃N₂O
Smeltpunt: 129…134 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00085094
CAS nummer: 119022-51-4