4-Bromo-2-fluoro-N-methylbenzamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC48582-1G PC48582-250MG
APOSPC48582-1GEA 314 EUR
APOSPC48582-1G APOSPC48582-250MG
4-Bromo-2-fluoro-N-methylbenzamide
4-Bromo-2-fluoro-N-methylbenzamide
Formule: C₈H₇BrFNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09878362
CAS nummer: 749927-69-3