6-Methyl-2-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Hydroxy-6-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline
PC4858E-1G PC4858E-5G
APOSPC4858E-1GEA 29.4 EUR
APOSPC4858E-1G APOSPC4858E-5G
6-Methyl-2-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol 97%
6-Methyl-2-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
Formule: C₁₁H₈F₃NO
Smeltpunt: 252…253 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00153192
CAS nummer: 1701-20-8