4-Hydroxy-8-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4858J-1G PC4858J-10G PC4858J-5G
APOSPC4858J-1GEA 58.4 EUR
APOSPC4858J-1G APOSPC4858J-10G APOSPC4858J-5G
4-Hydroxy-8-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline
4-Hydroxy-8-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₁H₈F₃NO
Smeltpunt: 125…131 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00276592
CAS nummer: 1701-19-5