2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Hydroxy-3-nitrobenzotrifluoride
PC4859-25G PC4859-5G PC4859-100G
APOSPC4859-25GEA 42.4 EUR
APOSPC4859-25G APOSPC4859-5G APOSPC4859-100G
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol 97%
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol
Formule: C₇H₄F₃NO₃
Kookpunt: 92…94 °C/12mmHg
Dichtheid: 1,473 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 95 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009791
CAS nummer: 400-99-7
EINECS: 206-927-9