5-Nitro-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Hydroxy-5-nitro-3-(trifluoromethyl)pyridine
PC4862-1G PC4862-250MG
APOSPC4862-1GEA 36.6 EUR
APOSPC4862-1G APOSPC4862-250MG
5-Nitro-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol 98%
5-Nitro-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
Formule: C6H3F3N2O3
Smeltpunt: 158 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00276983
CAS nummer: 99368-66-8