4-Chloro-2-fluoro-5-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl 2-chloro-4-fluoro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
PC48622-1G PC48622-250MG
APOSPC48622-1GEA 658 EUR
APOSPC48622-1G APOSPC48622-250MG
4-Chloro-2-fluoro-5-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
4-Chloro-2-fluoro-5-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₄H₁₇BClFO₄
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD12026085
CAS nummer: 1073339-13-5