6-(Trifluoromethoxy)-4-quinolinol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Hydroxy-6-(trifluoromethoxy)quinoline, 6-(Trifluoromethoxy)quinolin-4-ol
PC4867-1G PC4867-250MG
APOSPC4867-1GEA 29.2 EUR
APOSPC4867-1G APOSPC4867-250MG
6-(Trifluoromethoxy)-4-quinolinol 97%
6-(Trifluoromethoxy)-4-quinolinol
Formule: C₁₀H₆F₃NO₂
MW: 229.16 g/mol
Smeltpunt: 233…236 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00219858
CAS nummer: 175203-87-9