2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid, Technical Grade
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
2-Chloro-5-trifluoromethylbenzoic acid, 6-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid
PC48678-25G
PC48678-5G
APOSPC48678-25GEA
29.2
EUR
APOSPC48678-25G
APOSPC48678-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid, Technical Grade
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule:
C₈H₄ClF₃O₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00061094 CAS nummer: 657-06-7 |